Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCR2 Rabbit monoclonal antibody [clone: 6k96]

Fournisseur: US Biological
C2099-91C
USBIC2099-91CEA 578 EUR InStock
USBIC2099-91C
Anti-CCR2 Rabbit monoclonal antibody [clone: 6k96]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:25; Immunochemistry: 1:100;; Immunoprecipitation: 1:50

Type: Primary
Antigen: CCR2 (chemokine (C-C motif) receptor 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6k96
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité