Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCR9 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B2187]

Fournisseur: US Biological
C2100-10M1
USBIC2100-10M1EA 641 EUR InStock
USBIC2100-10M1
Anti-CCR9 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B2187]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:25-1:200;

Type: Primary
Antigen: CCR9 (chemokine (C-C motif) receptor 9)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B2187
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité