Anti-CD3, epsilon Rat Monoclonal Antibody [clone: 5K4]
Fournisseur: US Biological
C2254-11LX
USBIC2254-11LXEA 425 EUR InStock
USBIC2254-11LX
Anti-CD3, epsilon Rat Monoclonal Antibody [clone: 5K4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD3, epsilon
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2c Kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité