Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5K205]
Fournisseur: US Biological
C2254-56JX-100
USBIC2254-56JX-100EA 250 EUR InStock
USBIC2254-56JX-100
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5K205]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD3
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K205
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité