Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 5G38]

Fournisseur: US Biological
C2255-87C
USBIC2255-87CEA 721 EUR InStock
USBIC2255-87C
Anti-CD5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 5G38]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-2?g/ml; Immunohistology: 1:25 to 1:50

Type: Primary
Antigen: CD5 (CD5 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5G38
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité