Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B1760]
Fournisseur: US Biological
C2256-12B
USBIC2256-12BEA 549 EUR InStock
USBIC2256-12B
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B1760]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50-1:100;
Type: Primary
Antigen: CD5 (CD5 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B1760
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité