Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 7H117]
Fournisseur: US Biological
C2262-02D
USBIC2262-02DEA 554 EUR InStock
USBIC2262-02D
Anti-ITGAL Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 7H117]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGAL (integrin, alpha L (antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1; alpha polypeptide))
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H117
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité