Anti-ITGAM Rat Monoclonal Antibody [clone: 3H977]
Fournisseur: US Biological
C2262-37A
USBIC2262-37AEA 903 EUR InStock
USBIC2262-37A
Anti-ITGAM Rat Monoclonal Antibody [clone: 3H977]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: ITGAM (integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit))
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H977
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité