Anti-ITGAX Hamster Monoclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
C2262-57F-500
USBIC2262-57F-500EA 499 EUR InStock
USBIC2262-57F-500
Anti-ITGAX Hamster Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGAX (integrin, alpha X (complement component 3 receptor 4 subunit))
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité