Anti-CD18 Rat Monoclonal Antibody [clone: M18/2]
Fournisseur: US Biological
C2269-11F-50
USBIC2269-11F-50EA 311 EUR InStock
USBIC2269-11F-50
Anti-CD18 Rat Monoclonal Antibody [clone: M18/2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD18
Clonality: Monoclonal
Clone: M18/2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité