Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 11E77]
Fournisseur: US Biological
C2269-53A2
USBIC2269-53A2EA 506 EUR InStock
USBIC2269-53A2
Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 11E77]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD19 (CD19 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 1.1E+78
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité