Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5.5®) [clone: MB19-1]
Fournisseur: US Biological
C2269-73F
USBIC2269-73FEA 446 EUR InStock
USBIC2269-73F
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5.5®) [clone: MB19-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD19 (CD19 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: MB19-1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy5.5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgA Kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité