Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 7H107]
Fournisseur: US Biological
C2383-01D
USBIC2383-01DEA 709 EUR InStock
USBIC2383-01D
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 7H107]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: PECAM1 (platelet/endothelial cell adhesion molecule 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H107
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité