Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 10B1358]

Fournisseur: US Biological
C2383-03E1
USBIC2383-03E1EA 561 EUR InStock
USBIC2383-03E1
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 10B1358]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry:1:10
Do not freeze! Dilute only prior to immediate use Freezing APC conjugates will result in a substantial loss of activity APC conjugates are sensitive to light For maximum recovery of product, centrifuge the original vial prior to removing the cap Further dilutions can be made in assay buffer

Type: Primary
Antigen: PECAM1 (platelet/endothelial cell adhesion molecule 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B1358
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité