Anti-CD34 Rat Monoclonal Antibody [clone: MEC14.7]
Fournisseur: US Biological
C2386-01N
USBIC2386-01NEA 903 EUR InStock
USBIC2386-01N
Anti-CD34 Rat Monoclonal Antibody [clone: MEC14.7]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry:
Type: Primary
Antigen: CD34 (CD34 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: MEC14.7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité