Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD34 Rat Monoclonal Antibody [clone: MEC14.7]

Fournisseur: US Biological
C2386-02C
USBIC2386-02CEA 729 EUR InStock
USBIC2386-02C
Anti-CD34 Rat Monoclonal Antibody [clone: MEC14.7]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:50; Western Blot: 1:50; Immunoprecipitation: 1:50

Type: Primary
Antigen: CD34 (CD34 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: MEC14.7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité