Anti-ENTPD1 Rat monoclonal antibody Carboxyfluorescein [clone: 9H85]
Fournisseur: US Biological
C2391-01F
USBIC2391-01FEA 458 EUR InStock
USBIC2391-01F
Anti-ENTPD1 Rat monoclonal antibody Carboxyfluorescein [clone: 9H85]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ENTPD1 (ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 9H85
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité