Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H1378]

Fournisseur: US Biological
C2399-07G
USBIC2399-07GEA 575 EUR InStock
USBIC2399-07G
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H1378]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:10-1:50; Immunochemistry: 1:100-1:1000;

Type: Primary
Antigen: PTPRC (protein tyrosine phosphatase, receptor type, C)
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H1378
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité