Anti-CD45RB Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-55]
Fournisseur: US Biological
C2400-47J
USBIC2400-47JEA 608 EUR InStock
USBIC2400-47J
Anti-CD45RB Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-55]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD45RB
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-55
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité