Anti-CD46 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H109]
Fournisseur: US Biological
C2401-04
USBIC2401-04EA 506 EUR InStock
USBIC2401-04
Anti-CD46 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7H109]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD46 (CD46 molecule, complement regulatory protein)
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H109
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité