Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGA2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 7H189]

Fournisseur: US Biological
C2404-07J
USBIC2404-07JEA 554 EUR InStock
USBIC2404-07J
Anti-ITGA2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 7H189]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA2 (integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor))
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H189
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité