Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-111]
Fournisseur: US Biological
C2409-84B
USBIC2409-84BEA 567 EUR InStock
USBIC2409-84B
Anti-ICAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-111]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 2?g/ml
Type: Primary
Antigen: ICAM1 (intercellular adhesion molecule 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-111
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine, Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité