Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 7H134]
Fournisseur: US Biological
C2410-09B
USBIC2410-09BEA 554 EUR InStock
USBIC2410-09B
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 7H134]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD55 (CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group))
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H134
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité