Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F47]
Fournisseur: US Biological
C2410-59
USBIC2410-59EA 339 EUR InStock
USBIC2410-59
Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F47]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NCAM1 (neural cell adhesion molecule 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F47
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité