Anti-CD58 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®) [clone: 5F69]
Fournisseur: US Biological
C2412-07C
USBIC2412-07CEA 378 EUR InStock
USBIC2412-07C
Anti-CD58 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5®) [clone: 5F69]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD58 (CD58 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F69
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy5®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité