Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11H85]
Fournisseur: US Biological
C2426-29K
USBIC2426-29KEA 391 EUR InStock
USBIC2426-29K
Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11H85]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TFRC (transferrin receptor)
Clonality: Monoclonal
Clone: 11H85
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité