Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD72.1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 5K17]

Fournisseur: US Biological
C2428-60B
USBIC2428-60BEA 540 EUR InStock
USBIC2428-60B
Anti-CD72.1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 5K17]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD72.1
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K17
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité