Anti-CD79B Hamster Monoclonal Antibody [clone: 5K35]
Fournisseur: US Biological
C2431-06AX
USBIC2431-06AXEA 537 EUR InStock
USBIC2431-06AX
Anti-CD79B Hamster Monoclonal Antibody [clone: 5K35]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD79B (CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K35
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG Kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité