Anti-CD79A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B1966]
Fournisseur: US Biological
C2431-14A
USBIC2431-14AEA 561 EUR InStock
USBIC2431-14A
Anti-CD79A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B1966]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:10-1:50; Immunochemistry: 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: CD79A (CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B1966
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité