Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: F15-42-1]
Fournisseur: US Biological
C2441-02F2
USBIC2441-02F2EA 823 EUR InStock
USBIC2441-02F2
Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: F15-42-1]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:10-1:15
Type: Primary
Antigen: THY1 (Thy-1 cell surface antigen)
Clonality: Monoclonal
Clone: F15-42-1
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité