Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E10]
Fournisseur: US Biological
C2441-06Q
USBIC2441-06QEA 523 EUR InStock
USBIC2441-06Q
Anti-THY1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E10]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: THY1 (Thy-1 cell surface antigen)
Clonality: Monoclonal
Clone: 50000000000
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité