Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD137 Ligand Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 7H151]

Fournisseur: US Biological
C2548-55C
USBIC2548-55CEA 742 EUR InStock
USBIC2548-55C
Anti-CD137 Ligand Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 7H151]
Anticorps
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: CD137 Ligand
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H151
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité