Anti-F3 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 10B761]
Fournisseur: US Biological
C2548-77C2
USBIC2548-77C2EA 546 EUR InStock
USBIC2548-77C2
Anti-F3 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 10B761]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry:
Type: Primary
Antigen: F3 (coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor))
Clonality: Monoclonal
Clone: 10B761
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité