Anti-BSG Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
C2548-80P2-25
USBIC2548-80P2-25EA 257 EUR InStock
USBIC2548-80P2-25
Anti-BSG Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BSG (basigin (Ok blood group))
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité