Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Chak Mouse Monoclonal Antibody [clone: S74-25]

Fournisseur: US Biological
C3445-26F
USBIC3445-26FEA 633 EUR InStock
USBIC3445-26F
Anti-Chak Mouse Monoclonal Antibody [clone: S74-25]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-10 ?g/ml; Immunochemistry: 0.1-5?g/ml; Immunoprecipitation: 1-10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: Chak
Clonality: Monoclonal
Clone: S74-25
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité