Anti-Chemokine Receptor FKSG80 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
C3915-02A
USBIC3915-02AEA 649 EUR InStock
USBIC3915-02A
Anti-Chemokine Receptor FKSG80 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:60; Immunochemistry: 1:60
Type: Primary
Antigen: Chemokine Receptor FKSG80
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité