Anti-Cholesterol Esterase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
C5047-05A
USBIC5047-05AEA 809 EUR InStock
USBIC5047-05A
Anti-Cholesterol Esterase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cholesterol Esterase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité