Anti-Choline Acetyltransferase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
C5057-02E
USBIC5057-02EEA 602 EUR InStock
USBIC5057-02E
Anti-Choline Acetyltransferase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 1:200
Type: Primary
Antigen: Choline Acetyltransferase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité