Anti-Choriogonadotropin Subunit beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K153]
Fournisseur: US Biological
C5069-70A
USBIC5069-70AEA 540 EUR InStock
USBIC5069-70A
Anti-Choriogonadotropin Subunit beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K153]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 0.25-0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Choriogonadotropin Subunit beta
Clonality: Monoclonal
Clone: 10K153
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité