Anti-Nitroso-D,L-Citrulline Rat Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Fournisseur: US Biological
C5806-01D
USBIC5806-01DEA 739 EUR InStock
USBIC5806-01D
Anti-Nitroso-D,L-Citrulline Rat Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Nitroso-D,L-Citrulline
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité