Anti-CLEC16A Goat polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
C5839-74
USBIC5839-74EA 601 EUR InStock
USBIC5839-74
Anti-CLEC16A Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:16000
Type: Primary
Antigen: CLEC16A (C-type lectin domain family 16, member A)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité