Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CMKLR1 Rat Monoclonal Antibody [clone: BZ332]

Fournisseur: US Biological
C5895-01H6
USBIC5895-01H6EA 633 EUR InStock
USBIC5895-01H6
Anti-CMKLR1 Rat Monoclonal Antibody [clone: BZ332]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:25-1:100; Immunochemistry: 10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: CMKLR1 (chemokine-like receptor 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: BZ332
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité