Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cytotoxic Necrotizing Factor 1 Mouse monoclonal antibody [clone: 9G169]

Fournisseur: US Biological
C6400
USBIC6400EA 878 EUR InStock
USBIC6400
Anti-Cytotoxic Necrotizing Factor 1 Mouse monoclonal antibody [clone: 9G169]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:10

Type: Primary
Antigen: Cytotoxic Necrotizing Factor 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 9G169
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: E. coli

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité