Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C3AR1 Mouse monoclonal antibody [clone: 13A35]

Fournisseur: US Biological
C7850-13T9
USBIC7850-13T9EA 1010 EUR InStock
USBIC7850-13T9
Anti-C3AR1 Mouse monoclonal antibody [clone: 13A35]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50

Type: Primary
Antigen: C3AR1 (complement component 3a receptor 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A35
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité