Anti-CFB Mouse monoclonal antibody [clone: 10K167]
Fournisseur: US Biological
C7850-60B
USBIC7850-60BEA 540 EUR InStock
USBIC7850-60B
Anti-CFB Mouse monoclonal antibody [clone: 10K167]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CFB (complement factor B)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10K167
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité