Anti-Cotinine 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
C7904-50B
USBIC7904-50BEA 1170 EUR InStock
USBIC7904-50B
Anti-Cotinine 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cotinine 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité