Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRIM1 Mouse monoclonal antibody [clone: 9G343]

Fournisseur: US Biological
C7935-66
USBIC7935-66EA 601 EUR InStock
USBIC7935-66
Anti-CRIM1 Mouse monoclonal antibody [clone: 9G343]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 3?g/ml; ELISA: 0. 03ng/ml

Type: Primary
Antigen: CRIM1 (cysteine rich transmembrane BMP regulator 1 (chordin-like))
Clonality: Monoclonal
Clone: 9G343
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité