Anti-CTDSP1 Goat polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
C7947-98C
USBIC7947-98CEA 601 EUR InStock
USBIC7947-98C
Anti-CTDSP1 Goat polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:32000
Type: Primary
Antigen: CTDSP1 (CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) small phosphatase 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité