Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XCR1 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: US Biological
C8348-11A
USBIC8348-11AEA 871 EUR InStock
USBIC8348-11A
Anti-XCR1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 15 ?g/ml; Flow Cytometry: 25 ?g/ml; Western Blot: 0.1-0.2?g/ml; ELISA: 0.5-1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: XCR1 (chemokine (C motif) receptor 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité