Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACKR3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: US Biological
C8376-25L
USBIC8376-25LEA 614 EUR InStock
USBIC8376-25L
Anti-ACKR3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 4-6?g/ml; Immunochemistry: 10 ?g/ml; Flow Cytometry: 1-10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: ACKR3 (atypical chemokine receptor 3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Horse, Human, Monkey, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité